Learn More
Buerkle™ Close-it™ Tape
Buerkle™ Close-it™ Tape holds on the most diverse bases, where the glue effect of normal adhesive tape quickly reaches its maximum capacity.
82.10€ - 131.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Printable Sides | Single-side Printable |
Product Type | Control Seal |
Da utilizzare con (applicazione) | For Larger Holes or Longer Tears in Containers |
Quantità | 1 Roll |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11961431
|
Buerkle™
5303-2019 |
Food | 50 x 95 mm |
82.10€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11931431
|
Buerkle™
5303-0017 |
Standard | 50 x 95 mm |
91.60€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11971431
|
Buerkle™
5303-3019 |
Food | 50 x 150 mm |
116.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11941431
|
Buerkle™
5303-1017 |
Standard | 50 x 150 mm |
131.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Customizable
- Different designs
- For larger holes or longer tears in containers
- For universal use
- Labelled with permanent ink
- Locks gas-proof
Specifica
White | |
Control Seal | |
1 Roll |
Single-side Printable | |
For Larger Holes or Longer Tears in Containers | |
50 m |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)