Learn More
Cole-Parmer™ CN-200 Series Digital Heating Controller
Get accurate temperature control of heating equipment in your lab with CN-200 Series Digital Heating Controller
Marca:  Cole-Parmer™ 32587-00
Código de producto. 17932851
  • 1240.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Three-digit LED display allows you to set a 1°C resolution over a range of -10 to +800°C
  • Front-panel up and down controls make for easy programming
  • Ideal for heating mantles or or heating tapes
  • Versatile benchtop digital heating controller can be used in three ways: in on/off mode with the hysteresis loop controlling power switching, as a PID controller, or simply as a temperature measuring device using a probe.
  • Sample temperatures are displayed on an easy-to-read LED display. Use the included PTFE-covered thermometer probe for measurements up to 250°C or order optional temperature probe 32587-98 for measuring up to 800°C.
  • There is a 5-pin DIN socket on the controller for the probe.
  • Rugged zinc die-cast outer housing is suitable for benchtop use or wall mounting. Rear clamp accepts a standard 1/2 in. (12.5 mm) rod to mount on a support stand or frame.
Especificaciones
Especificaciones
±2°C
1472°F
Platinum RTD Thermometer Probe (250°C max.), Wall-mounting Bracket, Power Cord
800°C
120 mm
4.75 in.
Platinum RTD
3-digit LCD
230 VAC
230 VAC
80 mm
14°F to 1472°F
-10°C to +800°C
1500 W
CN-200D
Digital Heating Controller
Temperature Controller
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cole-Parmer™ CN-200 Series Digital Heating Controller > Type: Temperature Controller
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado