Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di backup CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature
I sistemi di backup Thermo Scientific™ CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature garantiscono la massima sicurezza per i campioni di importanza critica.
Marca: Thermo Scientific™ FCO300V
Descrizione
I sistemi di backup Thermo Scientific™ a CO2 e LN2 per i congelatori a bassissima temperatura, da utilizzare con i congelatori Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ e serie TS garantiscono una sicurezza ottimale per i campioni di importanza critica.
Features:- LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
- CO2 backup system maintains temperature down to -67°C with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for 300 box capacity models are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
Specifica
CO2 Backup System | |
-80°C | |
230 V | |
50 Hz |
CO2 Backup System | |
230V/50Hz models: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | |
230 V 50 Hz | |
Boxes (300) |