Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di backup CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature
I sistemi di backup Thermo Scientific™ CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature garantiscono la massima sicurezza per i campioni di importanza critica.
2194.20€ - 3850.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16349693
|
Thermo Scientific™
1960446 |
Serie Forma 900, 7000 e 8600; serie HFU B e HFC; serie Revco CxF; serie TSC, Forma 7000 Series, HFU B Series, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series | Installazione in sede |
2371.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11386381
|
Thermo Scientific™
FCO300D |
208-230V/60Hz models: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2 Backup, Field Installed |
2194.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11396381
|
Thermo Scientific™
FCO300V |
Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2 Backup, Field Installed |
2640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11306391
|
Thermo Scientific™
FCO300W |
230V/50Hz models (UK Plug): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2 Backup, Field Installed |
2984.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11316391
|
Thermo Scientific™
FCO4567 |
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above) | CO2 Backup, Field Installed |
2615.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11376391
|
Thermo Scientific™
FLN300D |
208-230V/60Hz models: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | LN2 Backup, Field Installed, Standalone |
2640.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11386391
|
Thermo Scientific™
FLN300V |
Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | LN2 Backup, Field Installed, Standalone |
2640.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11396391
|
Thermo Scientific™
FLN300W |
230V/50Hz models (UK Plug): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | LN2 Backup, Standalone |
2984.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11306401
|
Thermo Scientific™
FLN4567 |
Revco UxF, HERAfreeze HFU-T, Thermo Scientific TSU Series | LN2 Backup, Field Installed |
2552.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15738557
|
Thermo Scientific™
FLN4567LE |
Thermo Scientific TSX Series | LN2 Backup, Field Installed |
2552.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15728557
|
Thermo Scientific™
FCO4567LE |
Thermo Scientific serie TSX | Installazione in sede |
2552.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16317141
|
Thermo Scientific™
FCO456LEV |
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) | CO2 Backup |
3025.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16367141
|
Thermo Scientific™
FLN456LEV |
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) | LN2 Backup |
3025.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17838010
|
Thermo Scientific™
332353G01 |
TDE Series Chest Freezers | LN2 Backup, Factory Installed |
3406.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17848010
|
Thermo Scientific™
332353G02 |
TDE Series Chest Freezers | CO2 Backup, Factory Installed |
3175.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17878010
|
Thermo Scientific™
332353G05 |
TDE Series Chest Freezers | LN2 Backup, Factory Installed |
3406.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17888010
|
Thermo Scientific™
332353G06 |
TDE Series Chest Freezers | CO2 Backup, Factory Installed |
3175.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30274498
|
Thermo Scientific™
FCOTSXU |
TSX Universal | CO2 Backup, Field Installed |
3850.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30274496
|
Thermo Scientific™
FLNTSXU |
TSX Universal | LN2 Backup, Field Installed |
3810.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
I sistemi di backup Thermo Scientific™ a CO2 e LN2 per i congelatori a bassissima temperatura, da utilizzare con i congelatori Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ e serie TS garantiscono una sicurezza ottimale per i campioni di importanza critica.
Caratteristiche:- Il sistema di backup LN2 mantiene la temperatura a -80 °C con azoto liquido
- Il sistema di backup CO2 mantiene la temperatura a -67 °C con CO2
Informazioni per l'ordine:
Disponibile con installazione in fabbrica o presso la sede del cliente. I modelli con capacità di 300 scatole sono autonomi. Le unità nella sede del cliente devono essere installate da professionisti qualificati.