Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di backup CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature
I sistemi di backup Thermo Scientific™ CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature garantiscono la massima sicurezza per i campioni di importanza critica.
Marca: Thermo Scientific™ 332353G02
Descrizione
I sistemi di backup Thermo Scientific™ a CO2 e LN2 per i congelatori a bassissima temperatura, da utilizzare con i congelatori Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ e serie TS garantiscono una sicurezza ottimale per i campioni di importanza critica.
Features:- LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
- CO2 backup system maintains temperature down to -67°C with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for 300 box capacity models are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
Specifica
CO2 Backup System | |
Factory Installed | |
-80°C | |
TDE Series Chest Freezers |