Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Marca:  BINDER™ 8012-2586
Codice prodotto. 30238287
  • 1750.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Specifica
Specifica
KBF PRO 1600
Aluminum
Heat Exchanger
Titolo del prodotto
BINDER™ Coated Heat Exchanger > For use with KBF PRO 1600