Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer in nylon
Ensure process integrity with full material traceability. Masterflex™ Nylon Male Luer Fittings are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
15.30€ - 57.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Materiale Nylon
Quantità confezione 25 Pack
Include Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Product Type Luer Fitting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
11799609
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-82
Male luer to 1/4 to 28 in. thread
27.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11730319
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-00
Male luer with lock ring x 1/16 in. hose barb
57.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11720089
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-19
Male luer with lock ring x 1/4 in. hose barb
23.10€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11776048
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-04
Male luer with lock ring x 1/8 in. hose barb
18.45€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11868621
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-08
Male luer with lock ring x 3/16 in. hose barb
22.15€
pezzi 25
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12685740
Vedere i documenti
Masterflex™
45505-50
Male luer x 1/4 in. hose barb Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11755818
Vedere i documenti
Masterflex™
MFLX45505-31
Male Luer Lock to 1/16 in. I.D.
19.20€
pezzi 25
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure process integrity with full material traceability. Masterflex™ Nylon Male Luer Fittings are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
  • Meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Specifica
ISO 9001
25 Pack
Luer Fitting
Nylon
Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Raccordo Luer in nylon