Learn More
Interscience Scan 1200 Automatic Colony Counter
Scan 1200 is an HD automatic colony counter. It adapts itself to all media and counts in 1 click all colonies even the smallest ones. It ensures accuracy and excellent reproducibility.
Marca:  Interscience 437000
Codice prodotto. 12618695
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HD automatic colony counter & inhibition zone reader, delivered with software.
  • Counting on Petri dishes (55 - 90 mm)
  • Spiral™ plating
  • Color detection: 7 colors on the same dish
  • Inhibition zone measurement
  • Counting on PetriFilmTM, RIDATM Count, Compact DryTM, filtration membrane
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Interscience Scan 1200 Automatic Colony Counter > For use with: Petri dishes