missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick

For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11837603

  • 18.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica

Specifica

Purple
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
20
0.5 mm
Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Comb
1 Each
10 μL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali