Learn More
Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
18.85€
Specifica
Tipo Comb
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca N. di pozzetti Volume (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di pozzetti Volume (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
11857583
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 20 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11837593
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 16 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11887593
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
16 12.5 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11837603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 10 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11887603
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
5 50 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11837613
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
8 30 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11887613
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9 25 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11837583
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
1 Prep, 1 Marker 330 μL
18.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for use with omniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Comb
0.5 mm