Learn More
Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11887603
  • 18.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Purple
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
5
0.5 mm
Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Comb
1 Each
50 μL