Learn More
Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode
Converts activity of a specific ion dissolved in a solution into an electrical potential. Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode is compatible with all pH/mV meters or ionometers.
504.56€ - 593.60€
Specifica
Tipo di soluzione di riempimento ISAB/ISE
Elettrodo Combined ion-selective
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Applicazioni Interferenze Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Applicazioni Interferenze Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
11795638
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
NH41522-S7
Determination of Ammonium (NH4+) ion K+ 4 - 10
593.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11779708
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
CU01522-S7
Determination of Copper (Cu2+) ion Ag+, Hg2+, Cl-, Br-, Cd2+, Fe2+ 2 - 12
518.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11769708
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
CL01522-S7
Determination of Chlorine (Cl-) ion S2-, I-, CN-, Br- 2 - 12 N/A N/A N/A
11749718
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
NO31522-S7
Determination of NO3- ion CIO4-, I-, CN-, BF4-, Cl-, NO2- 2.5 - 11
590.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With solid membrane Interchangeable flat surface
  • Ion to be detected passes through the membrane generating a difference of potential, proportional to ionic concentration
  • Analysis time is generally less than one minute
  • Sample preparation steps such as filtering or Distillation rarely necessary
  • Calibration should be carried out as often as possible (once a day) at the same temperature as the sample
  • Measurement temperature 0 to 50°C
  • Delivered with membrane, electrolytic solution, ISAB solution and ISE standard and gasket
ISAB solution:
To adjust the ionic strength. add directly to the solution to be measured.
ISE standard:
For the calibration of ionic electrodes. Concentration 1000 ppm.
Specifica
Specifica
ISAB/ISE
Combined ion-selective
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode