Learn More
3M™ Forehead Comfort Bands for use with 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Designed to create a more comfortable fit for head covers and hoods, the 3M™ Forehead Comfort Band attaches to the head suspension headband to cushion the user's forehead. Available in various sizes.
Marca:  3M™ 7000044308
11.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15719027
  • 18.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Forehead Comfort Band
  • Description: Standard Format, CE-Approved
  • Color: Grey
  • For Use With (Equipment): 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard, CE-Approved
Reusable
Large
Versaflo S-Series Headcovers and Hoods
20 Pk.
Gray
Comfort Band
Respiratory Protection
S-957L