Learn More
3M™ Forehead Comfort Bands for use with 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Designed to create a more comfortable fit for head covers and hoods, the 3M™ Forehead Comfort Band attaches to the head suspension headband to cushion the user's forehead. Available in various sizes.
18.00€
Specifica
Descrizione Standard, CE-Approved
Colore Gray
Monouso Reusable
Product Type Comfort Band
Da utilizzare con (applicazione) Respiratory Protection
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15729027
Vedere i documenti
3M™
7000044309
Small S-957S
18.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15719027
Vedere i documenti
3M™
7000044308
Large S-957L
18.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Forehead Comfort Band
  • Description: Standard Format, CE-Approved
  • Color: Grey
  • For Use With (Equipment): 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
Specifica
Specifica
Standard, CE-Approved
Reusable
Respiratory Protection
20 Pk.
Gray
Comfort Band
Versaflo S-Series Headcovers and Hoods