Learn More
Thermo Scientific™ Rotatore di polarizzazione digitale compatto
Achieve maximum sample mixing efficiency with the adjustablewave orbit digital display rotator.
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) | 5 kg |
---|---|
Accuratezza del controllo della velocità | Da ± 5 rpm a 100 rpm |
Angolo di inclinazione | Da 0° a 13° |
Intervallo di velocità | Da 8 a 100 rpm |
Requisiti elettrici | Da 100 a 240 V 50/60 Hz |
Descrizione
Achieve maximum sample mixing efficiency with the adjustable Thermo Scientific™ Compact Digital Waving Rotator.
Compact design ideal for placing in incubators (non-CO2), chambers and refrigerators (up to 60°C). PID control ensures consistent and smooth waving motion.- Digital Speed Control: 8 to100rpm
- Easy to adjust tilt angle: 0° to 13°
- Timer Range: Continuous or 1 min. to 99 hr., 59 min.
Dimpled mat (tray, silicone pad, two securing bands).
Warranty: 2 years
Specifica
5 kg | |
Da 0° a 13° | |
Da 100 a 240 V 50/60 Hz | |
4°C to 60°C | |
11 lb. | |
39.2°F to 140°F | |
Silicone | |
276 mm | |
150 mm | |
320 mm | |
10.87 in. | |
8.16 lb. | |
Controllo retroattivo PID | |
Digitale | |
2 anni |
Da ± 5 rpm a 100 rpm | |
Da 8 a 100 rpm | |
Da 100 a 240 V | |
Rotator | |
CE | |
50/60 Hz | |
10.87 in. | |
5.91 in. | |
12.6 in. | |
10.87 in. | |
276 mm | |
3.7 kg | |
Compact Digital Waving Rotator | |
Da 1 min. a 99 ore, 59 min/continuo |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Rotatore di polarizzazione digitale compatto