Learn More
Buerkle™ Compact Jerry Can and Stopcock Set
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensioni (L x P x A):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Descrizione
Set consists of the compact jerrycan with glands 5L or 10L and the spigot stopcock.
- PP, transparent
- Tamper-proof closure
- Autoclavable canister (without valve)
- Molded liter graduation
- Aluminum canister support accssory
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Tipo di chiusura | Tamper-proof |
Colore | Transparent |
Descrizione | Space saving jerry can with spigot |
Dimensioni (L x P x A) | 335 x 65 x 335 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 335 mm |
Include | Glands, spigot stopcock |
Lunghezza (sistema metrico) | 335 mm |
Materiale | Polypropylene |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Compact Jerry Can and Stopcock Set >