Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace with C550 Controller
These compact tube furnaces with integrated control systems can be used universally for many processes. Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs, these tube furnaces have an unbeatable price/performance ratio.
4995.00€ - 12960.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) camera d'aria | Zona riscaldata | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) camera d'aria | Zona riscaldata | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17338079
|
Nabertherm™
R-152O2AN |
50 mm | 250 mm | 1200°C |
4995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17348079
|
Nabertherm™
R-152O3AN |
50 mm | 250 mm | 1300°C |
5290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17378079
|
Nabertherm™
R-252O2AN |
50 mm | 500 mm | 1200°C |
5570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17388079
|
Nabertherm™
R-252O3AN |
50 mm | 500 mm | 1300°C |
6080.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17338089
|
Nabertherm™
R-322O2AN |
120 mm | 500 mm | 1200°C |
6745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17348089
|
Nabertherm™
R-322O3AN |
120 mm | 500 mm | 1300°C |
7555.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17398089
|
Nabertherm™
R-472O2AN |
170 mm | 750 mm | 1200°C |
9830.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17308099
|
Nabertherm™
R-472O3AN |
170 mm | 750 mm | 1300°C |
11020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17358099
|
Nabertherm™
R-572O2AN |
170 mm | 1000 mm | 1200°C |
11460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17368099
|
Nabertherm™
R-572O3AN |
170 mm | 1000 mm | 1300°C |
12960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Excellent price - performance ratio
- Can also be equipped with gas supply system 1 (no vacuum operation) and gas supply system 2 (for vacuum operation)
- Temperature, max. 1200°C or 1300°C
- Five programs and four freely programmable ramps, controller C 550 with 10 freely adjustable programs and 20 segments
- Outer tube diameter of 50 to 170 mm, heated length from 250 to 1000 mm
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Insulation made of non-classified fibre material
Specifica
C550 | |
Compact Tube Furnace |
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Compact Tube Furnace with C550 Controller