Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace RT Series
Used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and working height make these tube furnaces suitable for integration into existing process systems.
5630.00€ - 7495.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | B510 |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
Diameter (Metric) Inside | 50 mm |
Peso (sistema metrico) | 25 kg |
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17348189
|
Nabertherm™
RT512LAN |
1100°C |
5630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17368189
|
Nabertherm™
RT522LAN |
1300°C |
7495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1100°C or 1300°C
- Compact design
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Vertical or horizontal operation freely adjustable
- Working height freely adjustable
- Working tube made of C 530 ceramic
- Type S thermocouple
- Operation also possible separate from stand if safety guidelines are observed
- Control system integrated in furnace base
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
B510 | |
250 mm | |
50 mm | |
25 kg |
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Compact Tube Furnace RT Series