Learn More
Complement factor H Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene Complement factor H
Concentrazione 0.35 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16810634
Vedere i documenti
Proteintech
12748-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
16800634
Vedere i documenti
Proteintech
12748-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Descrizione
Descrizione
Factor H is a regulatory factor of the alternative pathway of complement activation. Factor H is a glycoprotein consisting of a single polypeptide chain with a molecular mass of 150 kDa.
Specifica
Specifica
Complement factor H
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P08603
3075
Complement factor H Fusion Protein Ag3482
Primary
-20°C
CFH
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARMD4, ARMS1, CFH, CFHL3, Complement factor H, Factor H, FH, FHL1, H factor 1, HF, HF1, HF2, HUS
CFH
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Complement factor H Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech