Learn More
Eppendorf™ Concentrator plus
Eppendorf Concentrator plus è stata ideata per fornire una soluzione ergonomica, intuitiva e di lunga durata che possa essere comodamente sistemata proprio sul vostro banco di laboratorio.
5035.00€ - 10400.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Include | Requisiti elettrici | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Include | Requisiti elettrici | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11692929
|
Eppendorf™
5305000703 |
Integrated diaphragm vacuum pump | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) | Concentrator Plus |
10400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10433995
|
Eppendorf™
5305000100 |
Without pump | con rotore F-45-48-11 | 230V/50–60Hz (EU) | Basic Concentrator Plus |
5035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11672929
|
Eppendorf™
5305000304 |
Integrated diaphragm vacuum pump | con rotore F-45-48-11 | 230V/50–60Hz (EU) | Concentrator Plus Complete |
8970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11338600
|
Eppendorf™
5305000509 |
Integrated diaphragm vacuum pump | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) | Concentrator Plus with Membrane Vacuum Pump |
9106.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Prodotto in 3 diverse configurazioni di sistemaFunzionamento estremamente silenzioso <50 dB(A)Resistente alle sostanze chimiche, la pompa a membrana in PTFE senza manutenzione elimina la necessità di un cambio dell'olioL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoAmpia scelta tra 15 rotori diversi per ospitare provette da 0,2 mL a 50 mL, micropiastre e piastre PCRAzionamento a induzione e camera in acciaio inossidabile resistente agli agenti chimici per un funzionamento senza problemiCollegabile alla maggior parte dei separatori di condensa in commercio per l'utilizzo con i vaporicoperchio rivestito con resistenza chimica superioreSpecifica
Concentrators | |
230 V |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Concentrator plus