Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn, for Extractors, with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05226004
Codice prodotto. 10306171
  • 117.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Allihn condensers for condensing vapours
  • With NS cone
  • Water connection: olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
NS 29/32
Duran Glass