Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn, for Extractors, with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
117.00€ - 125.00€
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10306171
|
Lenz Laborglasintrumente
05226004 |
NS 29/32 |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10244101
|
Lenz Laborglasintrumente
05226005 |
NS 34/35 |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Allihn condensers for condensing vapours
- With NS cone
- Water connection: olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Duran Glass |