Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05210413
Codice prodotto. 10673755
  • 81.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Liebig condensers acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
GL 14 threads with two threaded plastic olives
400 mm
NS 24/29
400 mm
1 Ea.