Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
76.69€ - 139.92€
Specifica
Include | GL 14 threads with two threaded plastic olives |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10067989
|
Lenz Laborglasintrumente
05210714 |
750 mm |
139.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10882811
|
Lenz Laborglasintrumente
05210514 |
500 mm |
80.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10673755
|
Lenz Laborglasintrumente
05210413 |
400 mm |
76.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Liebig condensers acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
GL 14 threads with two threaded plastic olives | |
1 Ea. |