Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05210403
Codice prodotto. 10498592
  • 76.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Condensers acc. to Liebig
  • With olives Liebig condenser
  • Acc. to DIN 12576
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
400 mm
NS 24/29
Borosilicate Glass (3.3)