Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
75.00€ - 76.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10224631
|
Lenz Laborglasintrumente
05210401 |
NS 14/23 |
75.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10498592
|
Lenz Laborglasintrumente
05210403 |
NS 24/29 |
76.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Condensers acc. to Liebig
- With olives Liebig condenser
- Acc. to DIN 12576
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
400 mm |