Learn More
Applied Biosystems™ Conditioning Reagent, for 3500/SeqStudio™ Flex
Conditioning Reagent is offered here as ready-to-use pouch compatible with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. It is designed to be used for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down.
Marca:  Applied Biosystems™ 4393718
Codice prodotto. 15839722
  • 45.55€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Conditioning Reagent is offered here as ready-to-use pouch compatible with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. It is designed to be used for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down. The pouch has adequate volume for a one-time use. Incorporated into the label is a radio frequency identification (RFID) tag. The top part of the pouch fitment is sealed with a plastic film, which should be removed prior to installation on the instrument.
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DNA
Pouch
Conditioning Reagent
Wet Ice
Store pouches at 2 to 8°C.
3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers
1 unit
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2412515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/01/2025 Catalog Number4393718
Numero di lotto2411510 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number4393718
Numero di lotto2411509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2025 Catalog Number4393718
Numero di lotto2410508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2025 Catalog Number4393718
Numero di lotto2410507 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number4393718
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ Conditioning Reagent, for 3500/SeqStudio™ Flex >