Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polypropylene Light Protection Tubes
Ideal for light-sensitive materials and reactions.
Marca:  Greiner Bio-One 227283
Codice prodotto. 10115563
  • 291.00€ / pezzi 300
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With screw cap
  • Blue graduations
  • White writing area
  • Sterile
  • Tube Color: Brown
  • Cap Color: Blue
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
50 mL
Ideal for light-sensitive materials and reactions.
Sterile
Conical
30 mm
Light Protection Tube
Brown
Polypropylene
300
115 mm
White Marking Spot
Yes
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Conical Bottom Polypropylene Light Protection Tubes > Volume: 50mL; Dia. x H: 30 x 115mm; 300/Case