Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Test Tubes with Bayonet Cap
For centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
Marca:  Greiner Bio-One 164161
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10324561
  • 981.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Volume: 12mL
  • Skirted bottom
  • Dia. X Height: 16.8 x 100mm
Specifica
Specifica
Blue
100 mm
Centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
Sterile
Bayonet Cap
12 mL
Polystyrene
Skirted bottom
16.8 mm
Test Tube