Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Test Tubes with Bayonet Cap
For centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
Marca:  Greiner Bio-One 164180
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10707492
  • 1320.00€ / pezzi 1300
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Volume: 12mL
  • Skirted bottom
  • Dia. X Height: 16.8 x 100mm
Specifica
Specifica
White
100 mm
Centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
Non-sterile
Bayonet Cap
12 mL
Polystyrene
Skirted bottom
16.8 mm
Test Tube