Learn More
Heathrow Scientific Conical Centrifuge Tubes, Natural
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Marca: Heathrow Scientific HS4426R
164.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations
- Bulk wrap, Sterile
- Autoclavable
Specifica
Natural | |
Natural | |
Polyethylene | |
500 | |
Racked | |
Sterile | |
Yes | |
No | |
Flat Lid |
Conical Centrifuge Tubes | |
15 mL | |
0.5 mL | |
50 | |
Tubes | |
Single-use | |
Polyethylene | |
120 mm |
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific Conical Centrifuge Tubes, Natural > 15 mL; HS4426R