Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug is used to manage the slow transfer of fluids with the featured stopcock to control the flow rate.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04453702
Codice prodotto. 11806214
  • 73.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Screw thread retaining device
  • With inscription label, without graduation
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifica
Specifica
100 mL
Borosilicate Glass
2.5 mm
Dropping Funnel