Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with Glass Plug is used to manage the slow transfer of fluids with the featured stopcock to control the flow rate.
73.00€ - 84.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Dropping Funnel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11806214
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04453702
100 mL
73.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11866114
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04454904
250 mL
84.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Screw thread retaining device
  • With inscription label, without graduation
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Dropping Funnel