Learn More
JG Finneran Associates™ Inserti conici
Use these inserts for a variety of applications. JG Finneran™ Conical Inserts feature a polymer spring which acts as a shock absorber and protects against breakage if the needle bottoms out.
Marca:  JG Finneran Associates™ 4025PBS-631
Codice prodotto. 12337019
  • 20.90€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available preassembled with a polymer bottom spring or patented Top Spring™
  • Polymer spring acts as a shock absorber that protects against breakage if the needle bottoms out
  • Conical design permits complete sample removal
Specifica
Specifica
Polipropilene
Bottom Spring
Confezione da 100
250 μL
Big mouth, limited volume, precision formed interior