Learn More
JG Finneran Associates™ Inserti conici
Use these inserts for a variety of applications. JG Finneran™ Conical Inserts feature a polymer spring which acts as a shock absorber and protects against breakage if the needle bottoms out.
20.90€ - 104.00€
Specifica
Quantità Confezione da 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile Materiale Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile Materiale Include Prezzo Quantità e disponibilità  
12327019
Vedere i documenti
JG Finneran Associates™
4025BS-629
250 μl Imboccatura larga, volume limitato, mandrino di precisione Vetro Bottom Spring
79.85€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12337019
Vedere i documenti
JG Finneran Associates™
4025PBS-631
250 μL Big mouth, limited volume, precision formed interior Polipropilene Bottom Spring
20.90€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12377009
Vedere i documenti
JG Finneran Associates™
401PBS-530
100 μL Limited volume, precision formed interior Polipropilene Polymer Bottom Spring
28.50€
pezzi 100
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10537352
Vedere i documenti
JG Finneran Associates™
4005BS-625
50 μL Big mouth, limited volume, precision formed mandrel Vetro Bottom Spring
63.85€
pezzi 100
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10340571
Vedere i documenti
JG Finneran Associates™
401TS-529
100 μL Limited volume, precision formed mandrel Vetro Top Spring
104.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available preassembled with a polymer bottom spring or patented Top Spring™
  • Polymer spring acts as a shock absorber that protects against breakage if the needle bottoms out
  • Conical design permits complete sample removal
Specifica
Specifica
Confezione da 100