Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Le provette Eppendorf sfruttano una codifica a 2 livelli del SafeCode system (datamatrix code e testo in chiaro) per consentire un'identificazione sicura dei campioni. Le diverse classi di volume consentono un'identificazione sicura dei campioni in combinazione con la tracciabilità digitale degli stessi.
Marca: Eppendorf™ 0030113462
87.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Temperature range: -86°C to +121°C
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
- Off-the-shelf availability for comfortable handling
- Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
Specifica
Colorless | |
Eppendorf SnapCap Tube | |
5 mL | |
Polypropylene | |
200 (2 Bags x 100 Tubes) | |
Cylindrical | |
2D SafeCode | |
Yes | |
Yes | |
PCR Ready |
CryoTube | |
Autoclavable | |
Conical | |
External | |
200 Tubes/Pk. | |
Yes | |
Non-sterile | |
0.17 oz. | |
Snap Cap |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™ > Capacity: 5 mL