Learn More
Macherey-Nagel™ Container
15.00€ - 16.00€
Specifica
Product Type | Container |
---|---|
Include | Transparent Lid |
Chiusura inclusa | Yes |
Colore | Blue |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12450380
|
Macherey-Nagel™
702514 |
45 mm | 81 |
15.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12460380
|
Macherey-Nagel™
702515 |
50 mm | 49 |
16.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Container | |
Yes | |
1 Each | |
130 mm |
Transparent Lid | |
Blue | |
130 mm |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Container