Learn More
Contec™ Telai e strizzatori su secchio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per l'uso con mocio e sistemi di secchi Contec™. I telai e gli strizzatori per secchi Contec™ sono disponibili in tre modelli per adattarsi al sistema di pulizia Contec™ selezionato.
Marca:  Contec™ 2756
738.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15552691
  • 1040.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Per l'uso con mocio e sistemi di secchi Contec™. I telai e gli strizzatori per secchi Contec™ sono disponibili in tre modelli per adattarsi al sistema di pulizia Contec™ selezionato.
  • Possibilità di scelta tra modelli a pressione, piatti o curvi
  • Disponibile in polipropilene e in acciaio inox
  • Ideale per camere sterili e ambienti controllati con piccole autoclavi o spazio di stoccaggio limitato
  • Selezionare uno strizzatore completare al mocio
Setaccio curvo in acciaio inossidabile 19-200-014 per mocio EasyCurve™ e setaccio piatto in acciaio inossidabile 19-033-715 per mocio piatto come VertiKlean™ MAX e QuickTask. I setacci richiedono un telaio in acciaio inossidabile 19-033-716 per secchi da 5 galloni (20 l) e 19-033-717 per secchi da 6.5 galloni (25 l).
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Reusable
Mocio piatto Contec™ VertiKlean MAX™ o QuickTask™; per l’uso con secchi da 5 galloni (20 l) o 6.5 galloni (25 l)
Non sterile
Autoclavable
Ideal for cleanrooms and controlled environments
Stainless steel Flat Mop Wringer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt