Learn More
Contec™ Telai e strizzatori su secchio
Per l'uso con mocio e sistemi di secchi Contec™. I telai e gli strizzatori per secchi Contec™ sono disponibili in tre modelli per adattarsi al sistema di pulizia Contec™ selezionato.
995.00€ - 1479.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for cleanrooms and controlled environments |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15552691
|
Contec™
2756 |
Mocio piatto Contec™ VertiKlean MAX™ o QuickTask™; per l’uso con secchi da 5 galloni (20 l) o 6.5 galloni (25 l) |
995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11962415
|
Contec™
2710 |
Heavy Duty Downpress Mop Wringer | Contec™ Edgeless™ VertiKlean MAX™ or QuickTask™ Mops, 5 gal. (20 L) or 6.5 gal. (25 L) Bucket |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Per l'uso con mocio e sistemi di secchi Contec™. I telai e gli strizzatori per secchi Contec™ sono disponibili in tre modelli per adattarsi al sistema di pulizia Contec™ selezionato.
- Possibilità di scelta tra modelli a pressione, piatti o curvi
- Disponibile in polipropilene e in acciaio inox
- Ideale per camere sterili e ambienti controllati con piccole autoclavi o spazio di stoccaggio limitato
- Selezionare uno strizzatore completare al mocio
Setaccio curvo in acciaio inossidabile 19-200-014 per mocio EasyCurve™ e setaccio piatto in acciaio inossidabile 19-033-715 per mocio piatto come VertiKlean™ MAX e QuickTask. I setacci richiedono un telaio in acciaio inossidabile 19-033-716 per secchi da 5 galloni (20 l) e 19-033-717 per secchi da 6.5 galloni (25 l).
Specifica
Ideal for cleanrooms and controlled environments |