Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
Per la pulizia dell'esterno dei prodotti e delle superfici delle camere sterili. I panni Contec™ Polynit™ Heatseal sono realizzati in 100% poliestere testurizzato con bordi sigillati tagliati a laser per prevenire polvere e residui. Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS).
Marca: Contec™ LWPS1004
484.99 EUR valido fino al 2025-03-09
Usa il codice promo "24130" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
- Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
- Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
- Buona assorbenza con solventi
- Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
- Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4
- Disponibili convalidati con un livello di sicurezza sterilità 10-6 conforme agli standard e alle pratiche consigliate dell'AAMI/ISO 11137:2006 Linee guida
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
Specifica
Panni Polynit Heatseal | |
30 cm | |
30 cm | |
Not Autoclavable | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
75/sacchetto, 8 sacchetti/confez. (impilati piatti) | |
Sterili |
12 in. | |
12 in. | |
100% poliestere | |
Single-use | |
Applicazioni ultra critiche | |
1-ply |