Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
Per la pulizia dell'esterno dei prodotti e delle superfici delle camere sterili. I panni Contec™ Polynit™ Heatseal sono realizzati in 100% poliestere testurizzato con bordi sigillati tagliati a laser per prevenire polvere e residui. Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS).
76.35€ - 1435.00€
Specifica
Materiale | Knitted Polyester |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15333336
|
Contec™
PNHS-44 |
Heatseal Wipe | Non-sterile | 10 x 10 cm (4 x 4 in.) | 300 Wipes/Bag (Stack Packed) |
1105.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16071752
|
Contec™
LWPS0006 |
Panni Polynit Heatseal | Sterili | 9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 25 panni/sacchetto interno, 4 sacchetti interni/sacchetto |
1225.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11922445
|
Contec™
PNHS-99 |
Panni Polynit Heatseal | Non sterili | 9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 150 panni/sacchetto |
94.40€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16665524
|
Contec™
LWPS0030 |
Heatseal Wipe | Non-sterile | 23 x 23 cm (9 x 9 in.) | 150/Bag, 8 Bags/Cs. (Flat Stacked) |
990.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 28-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12837163
|
Contec™
PNHS-99B/150 |
Panni Polynit Heatseal | Non sterili | 9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 150 panni/sacchetto, sfusi |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16615534
|
Contec™
PNHS-99B |
Heatseal Wipe | Non-sterile | 23 x 23 cm (9 x 9 in.) | 300 Wipes/Bag (Bulk) |
738.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15204878
|
Contec™
PNHS-1212 |
Panni Polynit Heatseal | Non sterili | 12 x 12 pollici (30.5 x 30.48 cm) | 75 panni/sacchetto |
76.35€
pezzi 75 |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15144589
|
Contec™
LWPS1004 |
Panni Polynit Heatseal | Sterili | 30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 75/Bag, 8 Bags/Cs. (Flat Stacked) |
692.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16606044
|
Contec™
LWPS0007 |
Heatseal Wipe | Sterile | 30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 1000 Wipes/Bag (Stacked) |
1435.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
- Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
- Lavati e confezionati in una camera sterile di Classe ISO 4
- Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
- Buona assorbenza con solventi
- Resistente agli agenti chimici e alle abrasioni
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
Specifica
Knitted Polyester | |
Not Autoclavable | |
Single-use |