Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
Per la pulizia dell'esterno dei prodotti e delle superfici delle camere sterili. I panni Contec™ Polynit™ Heatseal sono realizzati in 100% poliestere testurizzato con bordi sigillati tagliati a laser per prevenire polvere e residui. Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS).
Marca: Contec™ PNHS-99B
448.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
- Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
- Recommended for ISO Class 3-8 environments
- Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
- Good sorbency with solvents
- Abrasion and chemical resistant
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
- Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
Specifica
Heatseal Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
ISO Class 4 | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
300 Wipes/Bag (Bulk) | |
Non-sterile |
9 in. | |
9 in. | |
Knitted Polyester | |
140 gsm | |
Single-use | |
Ideal for general purpose cleaning | |
2-ply |