Learn More
Contec™ Panni Polynit™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Per la pulizia delle superfici dei prodotti e degli strumenti di lavorazione. I panni Contec™ Polynit™ sono un'opzione durevole per gli ambienti di Classe ISO 5.
Marca: Contec™ PN-99
422.00 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideali per la pulizia delle superfici esterne dei prodotti e l’igiene delle superfici interne degli utensili di lavorazione o di altre apparecchiature
Order Info
Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4. Disponibili sterili secondo le linee guida AAMI ISO Metodo I con un valore SAL di 10-6, confezionati in sacchetti esterni pelabili con sacchetti interni a strappo lineari.
Specifica
Panni Polynit™ | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
Bianco | |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | |
150 panni/sacchetto, impilati | |
Non sterile |
9 pollici | |
9 pollici | |
Poliestere | |
Classe ISO 5 | |
Single-use | |
Camera sterile | |
2-ply |