Learn More
Contec™ Panni Polynit™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Per la pulizia delle superfici dei prodotti e degli strumenti di lavorazione. I panni Contec™ Polynit™ sono un'opzione durevole per gli ambienti di Classe ISO 5.
70.75€ - 656.00€
Specifica
Product Type | Panni Polynit™ |
---|---|
Materiale | Poliestere |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
Colore | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16631284
![]() |
Contec™
PN-99 |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 150 panni/sacchetto, impilati | Non sterile |
656.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13497889
![]() |
Contec™
PN-99 |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 150 panni/sacchetto, impilati | Non sterile |
70.75€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Per operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideali per la pulizia delle superfici esterne dei prodotti e l’igiene delle superfici interne degli utensili di lavorazione o di altre apparecchiature
Order Info
Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4. Disponibili sterili secondo le linee guida AAMI ISO Metodo I con un valore SAL di 10-6, confezionati in sacchetti esterni pelabili con sacchetti interni a strappo lineari.
Specifica
Panni Polynit™ | |
Not Autoclavable | |
Bianco | |
2-ply |
Poliestere | |
Classe ISO 5 | |
Single-use |