Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio QuickConnect™
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
Marca:  Contec™ 2651A
Codice prodotto. 11982405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Featuring a quick-connect button for easy attachment to all sizes and styles of Contec™ Quick Connect™ handles. Contec™ QuickConnect™ Mop Head Frames are specifically designed for use with the Contec™ family of mopping systems.
  • Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
  • Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
  • Autoclavable
  • Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Specifica
Specifica
Mop Head Frame
Non-sterile
Autoclavable
Regular Mop Head Frame and Connector for VertiKlean, VertiKlean MAX
Stainless Steel, Aluminum
7.5 in.
19 cm
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments.