Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio QuickConnect™
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
132.00€ - 205.90€
Specifica
Product Type | Mop Head Frame |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16615504
|
Contec™
2651LF |
Regular VertiKlean MAX Head Frame | Stainless Steel | 7.5 in. | 19 cm |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16338845
|
Contec™
2651K |
Regular VertiKlean MAX Head Frame | Stainless Steel (304) | 7.5 in. | 19 cm | N/A | |||
16671123
|
Contec™
2646F |
All Styles of Edgeless Mop Heads | Stainless Steel (304) | 7 in. | 18 cm |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15909425
|
Contec™
2651SS |
VertiKlean e VertiKlean MAX regolare | Acciaio inox | 7.5 pollici | 19 cm | N/A | |||
11922415
|
Contec™
2685 |
Manici per mocio QuickConnect | Acciaio inox | 7.5 pollici | 19 cm | N/A | |||
16030852
|
Contec™
2652LF |
VertiKlean dimensioni medie; VertiKlean MAX di medie o grandi dimensioni | Acciaio inox | 11.5 pollici | 29 cm |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11982405
|
Contec™
2651A |
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads | Stainless Steel, Aluminum | 7.5 in. | 19 cm | N/A | |||
11992405
|
Contec™
2652A |
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads | Stainless Steel, Aluminum | 11.5 in. | 29 cm | N/A | |||
11902415
|
Contec™
2653A |
Large VertiKlean Mop Head | Stainless Steel, Aluminum | 14 in. | 36 cm | N/A | |||
17535635
|
Contec™
2651KLF |
Regular VertiKlean MAX Head Frame | Stainless Steel | 7 in. | 18 cm |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Featuring a quick-connect button for easy attachment to all sizes and styles of Contec™ Quick Connect™ handles. Contec™ QuickConnect™ Mop Head Frames are specifically designed for use with the Contec™ family of mopping systems.
- Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici.
- Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
- Autoclavabile
- Estremità chiusa e attacco rapido per un facile fissaggio
Specifica
Mop Head Frame | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |