Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio QuickConnect™
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
Marca: Contec™ 2652A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Featuring a quick-connect button for easy attachment to all sizes and styles of Contec™ Quick Connect™ handles. Contec™ QuickConnect™ Mop Head Frames are specifically designed for use with the Contec™ family of mopping systems.
- Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
- Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
- Autoclavable
- Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Specifica
Mop Head Frame | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads | |
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |
11.5 in. | |
29 cm | |
Reusable | |
Medium Mop Head Frame and Connector for VertiKlean, VertiKlean MAX | |
Stainless Steel, Aluminum |