Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio QuickConnect™
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
Marca: Contec™ 2651LF
129.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Featuring a quick-connect button for easy attachment to all sizes and styles of Contec™ Quick Connect™ handles. Contec™ QuickConnect™ Mop Head Frames are specifically designed for use with the Contec™ family of mopping systems.
- Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
- Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
- Autoclavable
- Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Specifica
Mop Head Frame | |
7.5 in. | |
19 cm | |
Reusable | |
Quickconnect Mop Frame | |
No |
White | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Regular VertiKlean MAX Head Frame | |
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. | |
Stainless Steel |