Learn More
Contec™ Block notes e carta per camera sterile CONTEXT™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
CONTEXT™ Cleanroom Documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination. Available in 8.5 x 11 in., A4, and 11 x 17 in. sizes.
Marca: Contec™ CNTXA4W
160.00 EUR valido fino al 2024-09-27
Usa il codice promo "21728" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Elevata luminosità e opacità
- Bassissima dispersione di particelle
- Bassissimo contenuto di ioni metallici
- Elevata resistenza allo strappo e alla forza di tensione
- Resistente al calore
- Compatibile con stampanti laser standard e ad alta velocità
- Compatibile con sistemi di copia a secco e a umido
- Ideale per la registrazione di note e istruzioni
Specifica
Materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa satura di polimeri sintetica | |
8.3 in. | |
Bianco | |
A4 (210 x 297 mm) | |
Single-use | |
Stampanti laser standard e ad alta velocità; sistemi di copia a secco e a umido | |
Documentazione per camere sterili CONTEXT™ | |
A4 | |
18 libbre |
No | |
11.7 in. | |
Carta senza righe CONTEXT™ | |
Autoclavable | |
Registrazione di note e istruzioni di lavoro | |
Yes | |
250 fogli/pacco; 10 pacchi/confezione | |
Non-sterile | |
67 gsm |