Learn More
Contec™ Block notes e carta per camera sterile CONTEXT™
CONTEXT™ Cleanroom Documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination. Available in 8.5 x 11 in., A4, and 11 x 17 in. sizes.
209.00€ - 311.00€
Specifica
Materiale | Materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa satura di polimeri sintetica |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Registrazione di note e istruzioni di lavoro |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stampanti laser standard e ad alta velocità; sistemi di copia a secco e a umido |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15693988
|
Contec™
CNTXA4B |
Carta senza righe CONTEXT™ | Blu | A4 (210 x 297 mm) |
271.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15603998
|
Contec™
CNTXA4W |
Carta senza righe CONTEXT™ | Bianco | A4 (210 x 297 mm) |
215.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15683988
|
Contec™
CNBK8511W |
Block notes a righe a spirale con 50 fogli CONTEXT™, copertina in plastica | Bianco | 8.5 x 11 pollici (21.6 x 27.9 cm) |
209.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15673988
|
Contec™
CNBK5585W |
Block notes a righe a spirale con 50 fogli CONTEXT™, copertina in plastica | Bianco | 5.5 x 8.5 pollici (14 x 21.6 cm) |
311.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Elevata luminosità e opacità
- Bassissima dispersione di particelle
- Bassissimo contenuto di ioni metallici
- Elevata resistenza allo strappo e alla forza di tensione
- Resistente al calore
- Compatibile con stampanti laser standard e ad alta velocità
- Compatibile con sistemi di copia a secco e a umido
- Ideale per la registrazione di note e istruzioni
Specifica
Materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa satura di polimeri sintetica | |
Single-use | |
Stampanti laser standard e ad alta velocità; sistemi di copia a secco e a umido | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Registrazione di note e istruzioni di lavoro | |
Documentazione per camere sterili CONTEXT™ |